Draining Racks, Azlon®
Lieferant: SciLabware
WRP001P WRP002P
212-7548EA 0 EUR
212-7548 AZLOWRP002P
Draining Racks, Azlon®
Gestelle Abtropfgestelle
Leicht zu montierende, leichte Abtropfgestelle aus Polystyrol für die Wandmontage.
  • Die Stifte werden in die Rückwand eingeschoben und sind so angeordnet, dass Laborgeschirr verschiedener Größen auf das Gestell passt.
  • Wasser wird in der Wanne an der Basis des Gestells gesammelt und über einen Gummischlauch abgelassen, der in ein nahe gelegenes Waschbecken oder einen Behälter geleitet werden kann.
Ø/Stift: 16 mm
Lieferumfang: Supplied with wall mounting accessories.