Reagenzglasgestelle, schräg, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5935-0020
212-8342EA 96.8 EUR
212-8342
Reagenzglasgestelle, schräg, Nalgene®
Gestelle Reagenzglasgestelle
PC, weiß/transparent.
  • Temperaturbeständig bis 135 °C, autoklavierbar
  • Alphanumerische Kennzeichnung der Stellplätze zur besseren Probenidentifikation
  • Stapelbar
Die speziellen Seitenstützen der Gestelle erlauben 5° oder 20° Neigungswinkel, je nachdem, auf welche Seite die Gestelle gelegt werden. Ideal zur Herstellung von Schrägagar. Nährmedienröhrchen können im Gestell autoklaviert werden. Die Gestelle schwimmen nicht auf, sind daher auch sehr gut für den Einsatz in Wasserbädern geeignet.