Zentrifugenröhrchen-Gestell, Material: Edelstahl, für Gefäße mit Inhalt: 30-50 ml, für Gefäße mit Dmr: bis 27 mm, Anordnung: 10x5, B xHxT: 200x60x70 mm, Fachgröße: 30x30 mm 1 * 1 ST
Lieferant: DELTALAB
Zentrifugenröhrchen-Gestell, Material: Edelstahl, für Gefäße mit Inhalt: 30-50 ml, für Gefäße mit Dmr: bis 27 mm, Anordnung: 10x5, B xHxT: 200x60x70 mm, Fachgröße: 30x30 mm 1 * 1 ST