Gestell mit Deckel, Material: PP, Anzahl Stellplätze: 50, für Gefäße mit Inhalt: 1,5-2,0 ml, BxHxT: 153x53x71 mm, Farbe: neongrün, m it stabilem Scharnierdeckel, temperaturbeständig bis -90C 1 * 1 ST
Lieferant: DELTALAB
Gestell mit Deckel, Material: PP, Anzahl Stellplätze: 50, für Gefäße mit Inhalt: 1,5-2,0 ml, BxHxT: 153x53x71 mm, Farbe: neongrün, m it stabilem Scharnierdeckel, temperaturbeständig bis -90C 1 * 1 ST