Centrifuge tubes, conical bottom
Lieferant: Simport Scientific
T408-1 T408-2 T408
212-9607EA 333 EUR
212-9607 212-9608 525-0387
Centrifuge tubes, conical bottom
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP oder PS, konischer Boden, graduiert, Einweg.
  • Geeignet für allgemeine Zentrifugation, Urinanalyse-Verfahren und Serumtrennung
  • Chemisch rein und metallfrei, gebrauchsfertig und einheitlich in Form und Größe
  • Graduiert
Max. RZB: 3000×g für PP-Röhrchen, 1200×g für PS-Röhrchen.