Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat ≥94,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Cer(IV)ammoniumsulfat Dihydrat, tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat) Dihydrat
21232.151EA 90.4 EUR
21232.151
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat ≥94,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Molecular Weight: 632.55 g/mol
Schmelzpunkt: 130
MDL: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 94.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in diluted H2SO4 Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm