Direct Blue 71 50% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
212407-50G
212407-50GEA 110 EUR
212407-50G
Direct Blue 71 50% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Direct Blue 71
Direct Blue 71, Dye content 50 %
Formel: C₄H₂₃N₇O₁₃S₄
Molecular Weight: 1029,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003971
CAS-Nummer: 4399-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7807d46afe3f377e536dbde183b6ce6f18471d5d&vid=7b3e5f99367285b906cfbd5ce23719557e7da672&prid=web&clid=SAPDAM