Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) für die Komplexometrie, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

21260-10G 21260-50G
21260-10GEA 98.34 EUR
21260-10G 21260-50G
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) für die Komplexometrie, Fluka™
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for complexometric Ca titration complying
Absorption maximum 638 - 648 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR