Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) für die Komplexometrie, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure, Cal-Red®, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäure

21260-10G 21260-50G
21260-10GEA 98.34 EUR
21260-10G 21260-50G
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) für die Komplexometrie, Fluka™
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Molecular Weight: 438.42 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for complexometric Ca titration complying
Absorption maximum 638 - 648 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR