Ammoniumhydrogendifluorid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21262.360EA 406 EUR
21262.360
Ammoniumhydrogendifluorid ≥98%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm