Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
21275.262EA 210 EUR
21275.262
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm