Kupfer(I)chlorid 97%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kupferchlorid
212946-2KG
212946-2KGEA 271.77 EUR
212946-2KG
Kupfer(I)chlorid 97%, Reagenzqualität
Kupfer(I)chlorid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClCu
Molecular Weight: 99 g/mol
Siedepunkt: 1,490 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 3,530 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)