Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥97,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21299.366EA 211 EUR
21299.366
Ammoniumperoxodisulfat (APS) ≥97,5%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm