Becher, niedrige Form
Lieferant: KARTELL
1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 65 EUR
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Becher, niedrige Form
Becher
PMP (TPX), glasklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C), autoklavierbar
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Standards: ISO 7056