Mensuren, konisch, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3673-0004 3673-0008 3673-0016 3673-0032
NALG3673-0004EA 28.6 EUR
NALG3673-0004 213-0259 213-0260 213-0261
Mensuren, konisch, Nalgene®
Zylinder Messzylinder
PMP, transparent.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Bruchfest, autoklavierbar
  • Da sich kein Meniskus bildet, lässt sich das Flüssigkeitsvolumen gut ablesen
Ideal für pharmazeutische Anwendungen. Graduierung in ml und oz. Mit Achtkantfuß für sicheren Stand und Ausguss.
Standards: Entspricht den Volumen- und Genauigkeitsanforderungen von ASTM E1094.