VWR®, Becher, niedrige Form, PMP(TPX)
Lieferant: VWR Collection
213-0510EA 11.6 EUR
213-0510 213-0482 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486 213-0487 213-0488
VWR®, Becher, niedrige Form, PMP(TPX)
Becher
Aus PMP (TPX) hergestellt, kristallklar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Aufgedruckte Graduierungen
  • Widersteht Temperaturen von 0 bis 121 °C bei durchgehender Verwendung (bis zu 170 °C für kurze Perioden)
  • Harz entspricht Anforderungen der US FDA 21 CFR