Becher, niedrige Form
Lieferant: VITLAB
111004
213-1514EA 0 EUR
213-1514
Becher, niedrige Form
Becher
ETFE, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit von −100 bis +150 °C
  • Autoklavierbar
Mit Ausguss und aufgedruckter, sehr gut ablesbarer, schwarzer Graduierung.
Standards: ISO 7056