Ammoniumdihydrogenphosphat ≥97,5%, gereinigt

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate

21303.293EA 88.6 EUR
21303.293
Ammoniumdihydrogenphosphat ≥97,5%, gereinigt
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
REACH: 01-2119488166-29
Merck Index: 13,00547

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 97.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR