di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥97,5%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
21306.362EA 178 EUR
21306.362
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥97,5%, TECHNICAL
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.5 %