Quecksilber(II)oxid, rot ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
213357-100G
213357-100GEA 135.14 EUR
213357-100G
Quecksilber(II)oxid, rot ≥99,0% ACS, Fluka™
Mercury (II) oxide
Formel: HgO
Siedepunkt: 356,6 °C (1013 hPa)
Dichte: 11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011045
CAS-Nummer: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Insoluble in HCl Max. 0.03 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.025 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.025 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.015 %
Total N Max. 0.005 %