Ammoniumthiocyanat ≥98%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
21342.297EA 102 EUR
21342.297
Ammoniumthiocyanat ≥98%, gereinigt
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm