Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

21352.292EA 223 EUR
21352.292 21352.441
Ammoniumsulfid 20% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Formel: H₈N₂S
MDL: MFCD00010892
CAS-Nummer: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17 - 23 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR