Erlenmeyerkolbe, mit Schraubverschluss, Azlon®
Lieferant: SciLabware
FDE444 FDE446 FDE448 FDE450
214-0342EA 31.5 EUR
214-0342 214-0343 214-0344 214-0345
Erlenmeyerkolbe, mit Schraubverschluss, Azlon®
Kolben Erlenmeyerkolben
PMP, transparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C (kurzzeitig bis 170 °C)
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Mit roter, leicht ablesbarer Graduierung. Weithals, mit Schraubkappe GL 40 oder GL 52, können auch mit Normschliff-PP-Stopfen verschlossen werden.