Caprinsäure, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Decansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

21409-5G
21409-5GEA 125 EUR
21409-5G
Caprinsäure, Supelco®
Caprinsäure
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004441
CAS-Nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=835ac21f848a249a294a6b2ad3a8254c606dd379&vid=2bcd6b3ca5ec0bdf0028b0d5d22f09ff2fef73ae&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR