di-Phosphorpentoxid ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21410.293EA 95.6 EUR
21410.293
di-Phosphorpentoxid ≥98,0%, GPR RECTAPUR®
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Schmelzpunkt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Reducing substances (as P₂O₃) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm