di-Phosphorpentoxid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21411.296EA 203 EUR
21411.296 21411.230
di-Phosphorpentoxid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
di-Phosphorpentoxid
Formel: P₂O₅
Schmelzpunkt: 562 °C
Dichte: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98,0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Reduzierende Substanzen (als P2O3) Max. 0,02 %
Gesamt N (Stickstoff) Max. 10 ppm
Cl (Chlorid) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 50 ppm
As (Arsen) Max. 150 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Kupfer) Max. 20 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
K (Kalium) Max. 100 ppm
Mn (Mangan) Max. 5 ppm
Na (Natrium) Max. 0,02 %
Ni (Nickel) Max. 20 ppm
Pb (Blei) Max. 10 ppm
Zn (Zink) Max. 20 ppm