Selen(IV)oxid 99, GPR RECTAPUR®, sublimed
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Selendioxid, Selenigsäureanhydrid
21414.230EA 174 EUR
21414.230
Selen(IV)oxid 99, GPR RECTAPUR®, sublimed
Selen(IV)oxid
Formel: SeO₂
Molecular Weight: 110.96 g/mol
Schmelzpunkt: 315
Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08508
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm