Kieselgel 40 6-14 mesh, technical, Supelco®
Lieferant: Merck
214426-1KG
214426-1KGEA
62.6
EUR
214426-1KG
Kieselgel 40 6-14 mesh, technical, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: > 1600 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |