Kieselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, hochrein, Supelco®
Lieferant: Merck
214477-250G
214477-50G
214477-250GEA
239
EUR
214477-250G
214477-50G
Kieselgel, Davisil® Grade 923 pore size 30 Å, 100-200 mesh, hochrein, Supelco®
Silica gel
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: > 1600 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |