Alizarin cyanin green F ≥60 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
214566-50G
214566-50GEA 106 EUR
214566-50G
Alizarin cyanin green F ≥60 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Alizarin cyanin green F
Acid Green 25, Dye content ≥60 %
Formel: C₂₈H₂₂N₂O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001193
CAS-Nummer: 4403-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1af5c870327f6bf91a268acf3c81ef8512a9b97&vid=8df77a13ba3b3c9a2e68fc8ccf4f41289f87db12&prid=web&clid=SAPDAM