Antimon(V)chlorid

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Antimonpentachlorid

21467.152EA 0 EUR
21467.152
Antimon(V)chlorid
Antimon(V)chlorid
Formel: Cl₅Sb
Molecular Weight: 299.02 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: 3
Dichte: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011213
CAS-Nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00701

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR