Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: (+)-Antimonkalium-L-tartrat Trihydrat, L(+)-Weinsäure Antimonkaliumsalz Trihydrat
21486.237EA 67 EUR
21486.237
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Molecular Weight: 667,88 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.025 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm