Mehrzweckträger
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F169630000
215-0170EA 589 EUR
215-0170
Mehrzweckträger
Transportbehälter Transportbehälter
PP.
  • Robuste Konstruktion, starkwandig
  • Komfortabler Tragegriff
  • Einsatz für 6 Fächer, 9 cm hoch, ist optional erhältlich
Zum Transport von Flaschen, Proben und Werkzeug.
B×T×H: 360×180×150 mm
Ø (Öffnung): 74 mm
Farbe: weiß