Bottle carrier, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F116400001
215-0195EA 125 EUR
215-0195
Bottle carrier, SP Bel-Art
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Dieses extrem leichte Tragegestell ist zum Transport und zur Lagerung von bis zu 6 Flaschen geeignet.
PP.
  • Autoklavierbar
  • Leichte, stabile Konstruktion
B×T×H: 286×194×225 mm
Farbe: blau