Tropfflaschen, LDPE, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BGE514P BGE520P BGE528P BGE530P BGE536P
215-0472EA 32.9 EUR
215-0472 215-0473 215-0474 215-0475 215-0476
Tropfflaschen, LDPE, Azlon®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +80 °C
  • Einfache Handhabung
Nozzle retracts into the cap to seal the bottle. Suitable for use as a dropping or wash bottle and excellent for dispensing gels.