Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, AZLON®
Lieferant: SciLabware
BWP0060AP BWP0150AP BWP0250AP BWP0500AP BWP1000AP BWP2000AP
215-0551EA 21.3 EUR
215-0551 215-0553 215-0554 215-0556 215-0558 215-0561
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, AZLON®
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, braun, lichtundurchlässig, robuste Flaschen mit schwarzen PP-Schraubverschlüssen.
  • Auslaufsicheres Design ohne Einlage
  • Mit glatter Innenseite für ein effizientes Ausgießen und zur einfachen Reinigung
  • Robust und sehr langlebig
  • Gute allgemeine Chemikalienbeständigkeit, autoklavierbar bei +121 °C
Besonders zur Probenahme und Lagerung lichtempfindlicher Materialien geeignet. Weite Öffnung ermöglicht schnelle Befüllung und Entnahme von Pulvern, Pasten und Flüssigkeiten.
Bitte beachten Beim Autoklavieren von Flaschen immer sicherstellen, dass die Kappen vollständig gelöst sind oder entfernt wurden, um eine versehentliche Implosion zu verhindern.