Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BWP0250PGRAD BWP0500PGRAD BWP1000PGRAD BWP0060PGRAD
215-0555EA 59.5 EUR
215-0555 215-0557 215-0559 215-0092
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, Azlon®
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, hochtransparent, mit PP-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicheres, beutelfreies Design
  • Sehr gut lesbare aufgedruckte Graduierung in Milliliter und Flüssigunzen
  • Großes aufgedrucktes weißes Feld zur 'Beschriftung' zur einfachen Kennzeichnung
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Glatte Innenwände für ein effizientes Ausgießen und eine einfache Reinigung
Ideal für Feststoffe und Flüssigkeiten, perfekt für die mikrobiologische Probenahme.
When autoclaving bottles always ensure the caps are completely loosened or removed to prevent accidental implosion.