Spritzflaschen, Weithals, für mikrobiologische Färbelösungen, Azlon®
Lieferant: SciLabware
WGW0255V
215-0595EA 51.4 EUR
215-0595
Spritzflaschen, Weithals, für mikrobiologische Färbelösungen, Azlon®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, mit PP Spritzverschluss
  • Set mit fünf Spritzflaschen 250 ml mit tropffreiem DripLok® Ventil
  • Aufdrucke für Lugol'sche Lösung, Kristallviolett, Gram-Entfärber, Gram-Jod- und -Safranin-Lösungen
  • Aufgedruckte GHS-Konforme Gefahreninformationen, falls erforderlich, und Anweisungen
Standards: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.