Becherglas, Material: Klarglas Duran, Typ: hohe Form, Volumen: 600 ml, mit Teilung, ohne Ausguss, Norm: DIN 12331 1 * 1 ST
Lieferant: DWK Life Sciences
Beaker, capacity 600ml, graduated, diameter 80mm, height 150mm, tall form, without spout 1 * 1 items