Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
211852403 211853605 211854404 211855409 211856302 211857307 211858603 211859102 211881701 211882406 211883608 211884407 211885403 211886305 211887301 211888606 211889105
215-1314EA 65.9 EUR
215-1314 215-1315 215-1316 215-1317 215-1318 215-1319 215-1320 215-1321 215-1343 215-1344 215-1345 215-1346 215-1347 215-1348 215-1349 215-1350 215-1351
Weithalsflaschen mit Normschliff-Stopfen, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DDURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar oder braun, mit Normschliff und Glasstopfen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
  • Extra breite Öffnung ermöglicht einfache Reinigung
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
  • Glastyp I gemäß USP, EP und JP
  • Bernsteinglas erfüllt USP 671 und Eur. Ph. 3.2.1 zum Schutz gegen UV-Licht
Mit Volumenaufdruck und weißem Schriftfeld. Braun eingefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).