Augenspülflasche
Lieferant: KARTELL
383
215-1363EA 30.9 EUR
215-1363
Augenspülflasche
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Diese Augenspülflasche kann mit destilliertem Wasser oder anderen medizinischen Augenspüllösungen befüllt werden.
  • Mit Augenmuschel für einfaches und schnelles Spülen
  • Lüftungsventil verhindert das Zurücklaufen der kontaminierten Lösung in die Flasche
  • Perforierter Sprühteller in der Kappe sorgt für eine Aufteilung des Strahls und damit für eine schonende Augenspülung
  • Ablaufschlauch erleichtert Ablassen der Flüssigkeit