Laborflaschen, Enghals, mit Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 11 EUR
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Laborflaschen, Enghals, mit Gewinde, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, ohne Schraubverschluss.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rund, mit Teilung und DIN-Gewinde. Ohne Ausgießring und Schraubkappe.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenidentifizierung).
*Mit speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, ein zusätzlicher Ausgießring entfällt.
**Ringförmige Verstärkung an der Schulter der Flasche macht die Füllhöhe desMore Product Information