VWR®, Laborflaschen, Enghals, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
215-1592EA 86.3 EUR
215-1592 215-1593 215-1594 215-0057 215-0058 215-0059 215-1595 215-1596 215-3261
VWR®, Laborflaschen, Enghals, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Schraubkappe und Ausgiessring.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Eine preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Rund, mit Graduierungen, DIN GL 32 oder GL 45-Gewinde.
ISO 4796
Standards: ISO 4796