Probenbehälter mit Schraubkappe, STERILIN®
Lieferant: Sterilin
125AM 125CM 165A 165B 190A 125AP 185AM 125BM 125CP 125BP 165C 185AP 190C 185BM 185CM 185BP 185CP 190A/1 190B 190B/1 190A/IRR 190AIW 190C/IRR 125AMWC
215-0315EA 217 EUR
215-0315 215-0319 215-0356 215-0357 215-1772 215-0316 215-1765 215-0317 215-0320 215-0318 215-0358 215-1764 215-1792 215-1757 215-1755 215-1756 215-1729 SLIN190A/1 215-1779 SLIN190B/1 SLIN190A/IRR SLIN190AIW SLIN190C/IRR SLIN125AMWC
Probenbehälter mit Schraubkappe, STERILIN®
Probenbehälter Universalbehälter
Polystyrol, klar.
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Nur für "In-vitro"(IV)-Gebrauch
  • 215-0315, 215-0317 und 215-0319 Artikel zertifiziert 95kPa-konform, damit ist die Eignung für den Probentransport gewährleistet
Mit Kunstoff-Schraubkappen oder Metall-Schraubkappen mit Dichtung verfügbar.
Standards: Auslaufsicher getestet in Übereinstimmung mit BS EN 14254 Annexe D. CE gekennzeichnet in Übereinstimmung mit der europäischen Direktive 98/79/EC.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable