Weithalsflaschen mit Schraubverschluss für höchste Beanspruchung, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2125-1000 2125-2000 2125-4000 2126-1000 2126-2000 2126-4000 DS2126-0250 642010-0200
215-7701EA 109 EUR
215-7701 215-7702 215-7704 215-7711 215-7712 215-7714 215-1799 NALG642010-0200
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss für höchste Beanspruchung, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss oder PPCO, durchscheinend mit weißem PP Schraubverschluss und TPE-Dichtung.
  • HDPE: Gute Chemikalienbeständigkeit/PPCO: Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, vakuumdicht über 24 Stunden bei 20 °C
  • HDPE: Temperaturbeständig bis +120 °C/PPCO: Temperaturbeständig bis +121 °C
  • Auslaufsicher
Große, starkwandige Flaschen für höchste Beanspruchung mit besonders weiten Öffnungen. Besonders robust zur Aufbewahrung und zum Versand von Flüssigkeiten und trockenen Substanzen.
Bitte beachten Note: HDPE FlaschenMore Product Information