VWR®, Flaschen, Weithals, HDPE, Rechteckig oder quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
215-1904EA 25.6 EUR
215-1904 215-1905 215-1906 215-1907 215-1908 215-1909
VWR®, Flaschen, Weithals, HDPE, Rechteckig oder quadratisch, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis 120 °C
  • Auslaufsicher
Zur Sammlung, Lagerung und zum Versand von Proben oder zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und trockenen Substanzen. Platzsparend durch rechteckige oder quadratische Grundfläche. 2 und 4 Liter-Flaschen besitzen einen integrierten Griff.