Weithalsflaschen, mit Gewinde
Lieferant: Azpack
215-1995
215-1995EA 132 EUR
215-1995
Weithalsflaschen, mit Gewinde
Flaschen Glasflaschen
Weißglas- und Braunglas mit Schraubverschluss
  • Braun eingegefärbt zum Schutz lichtempfindlicher Materialien
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
Perfekt zur Probenaufbewahrung und Lagerung
Ideal für pastöse Medien und Granulate.