Laborflaschen, Premium, mit Schraubverschlüssen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 42.6 EUR
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Laborflaschen, Premium, mit Schraubverschlüssen, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3,3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, hohe Temperaturwechselbeständigkeit (160 K)
  • Die Skala ist auf ±5% genau und verfügt über zusätzliche invertierte Graduierungen zum Ablesen entnommener Volumina
  • Das gesamte System bestehend aus Flasche, Verschluss und Ausgießring entspricht USP/FDA Standards
Die Laborflasche Premium ist die konsequente Weiterentwicklung der Standard-Laborflasche. Die Skalierung der Flasche ist bis auf ±5% genau und die zusätzlich gegenläufige Skalierung ermöglicht nicht nur das Ablesen des aktuellen Füllstandes sondern auch der entnommenen Mengen. Die Flasche bietet mehr Sicherheit und Verlässlichkeit für den Anwender durch das Chargenzertifikat. Komplettiert wird die Flasche mit einem besonders temperaturbeständigen Schraubverschluss inklusive passendem Ausgießring (aus TpCh260). Dieser Verschluss ist einsetzbar von –196 bis +200 °C und verfügt zusätzlich über eine PTFE-beschichtete Silikondichtung. Er bietet eine besonders hohe Dichtigkeit in Bezug auf flüssige und gasförmige Medien. Verschluss und Ausgießring enthalten keine Farbstoffe, es kann also nicht zur Verschmutzung und Kontamination von Öfen, Trockenkammern und Sterilisationsschränken aufgrund herauslösender Farbstoffe kommen. Jede Flasche hat einen Rückverfolgungscode. Anhand dieser Chargenidentifizierung lassen sich die Angaben zum Fertigungszeitpunkt, zur Glasqualität und Normenkonformität ablesen. Anders als bei der Standardflasche ist ein entsprechendes Zertifikat der Lieferung beigefügt.
Mit aufgedrucktem Rückverfolgungscode (Chargenkennung).
Standards: ISO 4796-1 und DIN ISO 718