Enghalsflaschen, rund, Typ Boston, mit Schraubverschluss, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BRC0500 BRC1000
215-3597EA 251 EUR
215-3597 215-3598
Enghalsflaschen, rund, Typ Boston, mit Schraubverschluss, Azlon®
Flaschen Kunststoffflaschen
Polycarbonat, hochtransparent.
  • Auslaufsicher
  • Geeignet für wiederholte Sterilisierungen durch Autoklavieren bei +121 °C
  • Robust und langlebig im Einsatz
Ideal für die Zubereitung und Lagerung biologischer Medien, Reagenzien und wässriger Lösungen. Mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen.