Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, Belüftungsventil, mehrsprachig, mit farbigen Kappen, Azlon®
Lieferant: SciLabware
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME
215-3131EA 47.4 EUR
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873
Sicherheits-Spritzflaschen, Weithals, Belüftungsventil, mehrsprachig, mit farbigen Kappen, Azlon®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend mit PP-Spritzverschluss.
  • Das patentierte DRIPLOK® Gasbelüftungsventil verhindert Lösungsmitteltropfen
  • Unverwischbarer Inhaltsaufdruck in 4 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Spritzverschluss mit feiner Öffnung gewährleistet exakte Abgabemengen
Breiter Hals für einfache, sichere Befüllung. Mit farbcodiertem einteiligem PP-Verschluss.
Standards: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.